Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 65,20 | |
| 5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 264,00 | |
| 50 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.410,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
75 °C (dec.) (lit.)
density
3.3 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Application
- As a lead precursor to fabricate large area absorber layers of planar inverted perovskite solar cells by blade coating technique.
- To modify lightweight graphite felt electrodes as current collectors applicable in lead-acid batteries.
- As a starting material to prepare perovskite lead magnesium niobate (PMN) powder applicable in the manufacturing of actuators, multilayer ceramic capacitors, and electro-optic devices.
- To prepare PbS quantum dots applicable in the fabrication of hybrid-organic photodetector for X-ray detection.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 3.3 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| mp 75 °C (dec.) (lit.) | mp 75 °C (dec.) (lit.) | mp 75 °C (dec.) (lit.) | mp 75 °C (dec.) (lit.) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| pH 5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blei(II)-acetat Trihydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6080-56-4
6080-56-4
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1073725000 | 04022536090139 |
| 1073729050 | 04022536090146 |
| 1073721000 | 04022536090122 |