Merck
1.07375
Blei(II)-acetat-Trihydrat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Blei(II)-acetat-Trihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3COO)2Pb · 3 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.33
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
206-104-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.5-102.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
443 g/L
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.5-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
4665 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
75 °C
solubility
443 g/L
density
3.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pb](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): 99,5–102,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Nitrit und Nitrat (als NO₃): ≤ 0,005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Ersetzt: LX0120; LX0120-1; LX0120-11;
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blei(II)-acetat-Trihydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6080-56-4
CAS No.
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)