Merck
316512
Sigma-Aldrich
Blei(II)-acetat Trihydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Lead diacetate trihydrate
About This Item
Lineare Formel:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.33
Beilstein:
3730298
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: lead
mp (Schmelzpunkt)
75 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChIKey
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Bleiacetat-Trihydrat liegt als weiße Kristalle vor, die bei 75 °C schmelzen. Es ist wasserlöslich und unter Normalbedingungen stabil.
Anwendung
Blei(II)-acetat-Trihydrat war eine Komponente der Lösung, die zur Herstellung von Mikroelektroden mit Platinschwarz-Oberflächen verwendet wurde. Bleiacetat-Trihydrat eignet sich zur Herstellung von anderen Bleisalzen. Es kann zum Färben und Drucken in der Textilindustrie verwendet werden. In der Farbenbranche wirkt Bleiacetat sowohl als Trocknungsmittel als auch als Aufreinigungsmittel in chemischen Synthesen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mi Jin Kim et al.
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-03-07)
Mercury is one of the detrimental toxicants that can be found in the environment and exists naturally in different forms; inorganic and organic. Human exposure to inorganic mercury, such as mercury chloride, occurs through air pollution, absorption of food or
Raeyoung Kim et al.
Journal of neural engineering, 12(2), 026010-026010 (2015-03-05)
Platinum black (PtBK) has long been used for microelectrode fabrication owing to its high recording performance of neural signals. The porous structure of PtBK enlarges the surface area and lowers the impedance, which results in background noise reduction. However, the
Hazardous Chemicals: Safety Management and Global Regulations null
Electrochemical layer-by-layer approach to fabricate mechanically stable platinum black microelectrodes using a mussel-inspired polydopamine adhesive.
Kim R and Nam Y
Journal of Neural Engineering, 12(2) (2015)
Lead acetate trihydrate precursor route to synthesize novel ultrafine lead oxide from spent lead acid battery pastes.
Sun X, et al.
Journal of Power Sources, 269, 565-576 (2014)
Artikel
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.