Fortfahren mit
215902
Blei(II)-acetat Trihydrat
ACS reagent, ≥99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.33
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-104-4
Beilstein/REAXYS Number:
3730298
MDL number:
Assay:
≥99%, 99.0-103.0% (ACS specification)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99%, 99.0-103.0% (ACS specification)
form
solid
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
core: lead
mp
75 °C (dec.) (lit.)
anion traces
NO3- and NO2-: ≤0.005%, chloride (Cl-): ≤5 ppm
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.01%
SMILES string
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Application
Lead(II) acetate trihydrate can be used as a reagent to synthesize lead-based coordination polymers by using isomeric phenylenediacetic acids. It can also be used as a precursor to synthesize lead sulfide nanoparticles.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
91544046786332307
description
ACS reagent, ≥99%
description
99.999% trace metals basis, organic soluble for perovskites
description
≥99.99% trace metals basis
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-102.0%
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
99.0-103.0% (ACS specification), ≥99%
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.5-102.0%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
cation traces
Cu: ≤0.002%, Na: ≤0.01%, K: ≤0.005%, Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
Na: ≤0.01%, Fe: ≤0.001%, Cu: ≤0.002%, Ca: ≤0.005%, K: ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg
anion traces
NO3- and NO2-: ≤0.005%, chloride (Cl-): ≤5 ppm
anion traces
-
anion traces
NO3- and NO2-: ≤0.005%, chloride (Cl-): ≤5 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blei(II)-acetat Trihydrat
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6080-56-4
CAS No.
6080-56-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf