Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 130,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
liquid
storage condition
(Tightly closed.)
technique(s)
AAS: suitable
color
colorless
bp
100 °C
solubility
water: soluble
density
1.052 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Large-volume injection electrothermal AAS combined with tungsten-treated pyrolytic graphite furnace: determination of cadmium in tap, snow and river water samples with phosphate modifier.: This research demonstrates the application of phosphate modifiers in enhancing the detection sensitivity of cadmium using electrothermal atomic absorption spectrometry. It provides insights into environmental analysis techniques, particularly in the assessment of water quality (Imai S et al., 2004).
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| density 1.052 g/cm3 at 20 °C | density 1.11 g/cm3 at 20 °C | density 1.05 g/cm3 at 20 °C | density - |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition (Tightly closed.) | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| color colorless | color - | color - | color - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7722-76-1
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1072900050 | 04022536744483 |