Fortfahren mit
1.07289
Palladium-Matrixmodifier
for graphite furnace AAS c(Pd) = 10.0 ± 0.2 g/l (Pd(NO3)2 / HNO3 ca. 15%)
Synonym(e):
Palladium-Interferenz-Reduktionslösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
€ 193,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
technique(s)
AAS: suitable
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
application(s)
general analytical
storage temp.
2-30°C
Application
  • Bleibestimmung in komplexen Matrizes: Palladium-Nanopartikel werden als chemische Modifikatoren bei der High-Resolution-Continuum-Source-Atomabsorptionsspektrometrie (HR-CS-AAS) zur Bestimmung von Blei in komplexen Matrizes eingesetzt. Aktuelle Studien haben ihre Wirksamkeit bei der Analyse des Bleigehalts in ausgelaugten Extrakten aus Erdölabfällen nachgewiesen. Diese Anwendung verbessert die Empfindlichkeit und Genauigkeit des Nachweises von Blei, was für die Umweltüberwachung und das industrielle Abfallmanagement entscheidend ist (Coêlho et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
Analysis Note
Gehalt (Palladium): 9,8 - 10,2 g/l
Ag (Silber): ≤ 0,000020 g/l
As (Arsen): ≤ 0,000010 g/l
Cd (Cadmium): ≤ 0,000001 g/l
Pb (Blei): ≤ 0,000010 g/l
Se (Selen): ≤ 0,00010 g/l
Tl (Thallium): ≤ 0,000020 g/l
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.05813760401.07290
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
AAS: suitable
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.052 g/cm3 at 20 °C
description
for inorganic trace analysis
description
for inorganic trace analysis
description
-
description
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c