Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Segment
mol wt
Mr 230.41 g/mol
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: palladium
concentration
10.0 g/L±0.3 g/L Pd
cation traces
Ag: ≤0.1 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Cd: ≤0.001 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Se: ≤0.1 mg/kg, Tl: ≤0.02 mg/kg
SMILES string
[Pd].O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.Pd/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);
InChI key
UVCRDXRRYBAMHB-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein Matrixwandler ist im Allgemeinen ein Puffer, der der chemischen Umgebung von wässrigen Standards und Proben ähnlich ist. Außerdem kann er Analyten in thermisch stabilere Salze, Oxide oder Metallverbindungen umwandeln. Außerdem reduziert er die Flüchtigkeit der Analyten.
Application
Der Palladium-Matrixwandler kann zum Nachweis der Gesamtmenge von Arsen durch die In-situ-Oxidation von verdünntem Urin mit einem Graphitofen-Atomabsorptionsspektrometer verwendet werden.
Other Notes
Pd(NO3)2.2H2O in 13–20 % Salpetersäure
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?