Fortfahren mit
1.07253
Phenylhydraziniumchlorid
for analysis
Synonym(e):
Phenylhydraziniumchlorid, Phenylhydrazinhydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 388,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.60
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-444-7
NACRES:
NB.21
MDL number:
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
form
solid
sulfated ash
≤0.1%
loss
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
2.6-2.9 (50 g/L in H2O)
mp
245 °C (decomposition)
solubility
50 g/L
bulk density
330 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N(N)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
InChI key
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99 %
Identität (IR): entspricht
Löslichkeit in Ethanol: entspricht
Löslichkeit in Wasser: entspricht
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Eisen (Fe): ≤ 0,001 %
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,5 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.046161.046198.07250
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
sulfated ash
≤0.1%
sulfated ash
-
sulfated ash
-
sulfated ash
-
mp
245 °C (decomposition)
mp
154 °C
mp
154 °C
mp
19.6 °C
pH
2.6-2.9 (50 g/L in H2O)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
reag. ISO
agency
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
59-88-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107253025004022536089027
107253010004022536089010