Fortfahren mit
1.04616
Hydroxylammonium chloride
GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Hydroxylammonium chloride, Hydroxylamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 364,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
H3NO · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
33.03 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
226-798-2
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99% (manganometric)
Grade:
ACS reagent
Vapor pressure:
0.054 Pa ( 50 °C)
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.054 Pa ( 50 °C)
assay
≥99% (manganometric)
form
solid
dilution
(for analytical testing)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
154 °C
density
1.70 g/cm3 at 20.2 °C
bulk density
900 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].NO.[H+]
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
InChI key
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (manganometric): ≥ 99.0 %
Clarity of the solution in Ethanol: passes test
pH-value (5 %; water): 2.5 - 3.5
Titrable free acid: ≤ 0.25 meq/g
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): passes test
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Total sulfur (as sulfate): ≤ 0.005 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.046198.2233455460
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥99% (manganometric)
assay
≥99% (manganometric)
assay
≥99% (argentometric)
assay
≥99.0% (RT)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
vapor pressure
0.054 Pa ( 50 °C)
vapor pressure
0.054 Pa ( 50 °C)
vapor pressure
0.054 Pa ( 50 °C)
vapor pressure
0.001 hPa ( 50 °C)
density
1.70 g/cm3 at 20.2 °C
density
1.70 g/cm3 at 20.2 °C
density
1.70 g/cm3 at 20.2 °C
density
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxylammonium chloride
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
spleen
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c