Fortfahren mit
8.07250
Phenylhydrazine
for synthesis
Synonym(e):
Phenylhydrazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 23,90
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 196,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
UNSPSC Code:
12352127
EC Index Number:
202-873-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
€ 23,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
195 °C
potency
188 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1 % (v/v)
bp
244 °C/1013 hPa
mp
19.6 °C
transition temp
flash point 88 °C
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N(N)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
InChI key
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.096 - 1.099
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.072538.20561114596
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
bp
244 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
mp
19.6 °C
mp
245 °C (decomposition)
mp
131 °C
mp
-
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
form
liquid
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylhydrazine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-43-2 + 100-63-0
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)