Fortfahren mit
1.07174
Paraffin
light liquid, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12181503
EC Index Number:
232-455-8
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
autoignition temp.
>300 °C
kinematic viscosity
16 cSt(40 °C)
bp
300-450 °C/1,013 hPa
transition temp
flash point >180 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
General description
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen plus die Dokumentation und Expertise, die unseren Kunden hilft, die strengen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten hält strengen Qualitätskontrollverfahren stand.
Application
Hochflüssiges Paraffin ist für die Verwendung in pharmazeutischen Prozessen geeignet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.07160PHR2881M5904
Paraffin light liquid, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
SAFC
1.07174
Paraffin
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
agency
BP, NF, JP, Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
agency
traceable to USP 1443952
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
light oil
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
BioReagent
transition temp
flash point >180 °C
transition temp
flash point 200 °C
transition temp
-
transition temp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffin
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
275.0 °F
flash_point_c
135 °C
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107174100004022536087528
107174918004022536962726
107174902604022536087566
107174250004022536087542