Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 73,90 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 157,00 |
25 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 382,00 |
180 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.190,00 |
Über diesen Artikel
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
form
liquid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
dynamic viscosity
100-230 mPa.s(20 °C)
kinematic viscosity
>22.5 cSt(40 °C)
bp
300-500 °C/1,013 hPa
transition temp
flash point 200 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Identität (Viskosität): entspricht
Acidität oder Alkalinität: entspricht
Relative Dichte (d 20/20): 0,827–0,890
Dynamische Viskosität (20 °C): 110–230 mPa∙s
Aromatische, polycyclische Kohlenwasserstoffe: entspricht
Feste Paraffine: entspricht
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| transition temp flash point 200 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
| density 0.86 g/cm3 at 20 °C | density 0.84 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.84 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.84 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form light oil | form liquid | form light oil |
| dynamic viscosity 100-230 mPa.s(20 °C) | dynamic viscosity - | dynamic viscosity - | dynamic viscosity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
455.0 °F
flash_point_c
235 °C