Fortfahren mit
1.06682
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate, Ammonium sodium hydrogen phosphate, Microcosmic salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 293,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
H5NNaO4P · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.07
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
235-860-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
solid
Solubility:
167 g/L
€ 293,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
pH
8.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
79 °C
solubility
167 g/L
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.00005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(O)O.N.O.O.O.O
InChI
1S/H3N.Na.H3O4P.4H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;/h1H3;;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q;+1;;;;;/p-1
InChI key
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.06559S41721.01207
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (acidimetric)
solubility
167 g/L
solubility
77 g/L
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
690 g/L
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.004%
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.619 g/cm3 at 20 °C
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c