If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 94,50 | |
| 25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.910,00 | |
| 50 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 4.720,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
6500 mg/kg LD50, oral (Rat), >7950 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.6-8.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
690 g/L
density
1.619 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.004%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.001%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.0005% (ACS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[H+]
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Application
- Phase evolution and sintering kinetics of hydroxyapatite synthesized by solution combustion technique: Diese Studie befasst sich mit der Phasenentwicklung und dem Sinterverhalten von Hydroxylapatit, einem kritischen Material in Biokeramik, wobei die chemischen Prozesse bei der Synthese durch Lösungsverbrennung betont werden, die die Verwendung von Diammoniumhydrogenphosphat als Vorstufe beinhalten können (Pratihar et al., 2006).
- An investigation of the chemical synthesis and high-temperature sintering behaviour of calcium hydroxyapatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP) bioceramics: In diesem Artikel werden die Synthesewege für Biokeramik wie Hydroxylapatit und Tricalciumphosphat untersucht, die möglicherweise Diammoniumhydrogenphosphat in ihren Produktionsprozessen verwenden, wobei der Schwerpunkt auf deren Verhalten bei hohen Temperaturen liegt (Taş et al., 1997).
Analysis Note
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 7,8–8,1
pH-Wert (20 %; Wasser): ca. 8
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,001 %
Sulfat: ≤ 0,004 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
K (Kalium): ≤ 0,001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,001 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystals or chunks, powder | form crystals | form powder, crystals or granules |
| assay ≥99.0% (acidimetric) | assay ≥98% | assay 99.0-101.0% (T) | assay ≥98% (alkalimetric) |
| solubility 690 g/L | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade ACS reagent, puriss. p.a. |
| cation traces Ca: ≤0.001%, K: ≤0.001%, Na: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.0005% (ACS), Mg: ≤0.0005% | cation traces Ca: 0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: 0.0005%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001% | cation traces - | cation traces Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under di-Ammoniumhydrogenphosphat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-28-0
Verwandter Inhalt
Food and Beverage Campaign - Constituents and Additives - Organic Acids
Food and Beverage Campaign - Constituents and Additives - Preservatives
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1012079025 | 04027269138561 |
| 1012070500 | 04022536017891 |
| 1012079050 | 04022536017914 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Is original manufacturer information available for product number 1.01207? I don't see a dossier for it on the website.
1 answer-
Product No. 1.01207 (di-Ammonium hydrogen phosphate, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur) is manufactured by Merck KGaA, Darmstadt, Germany under the Supelco® analytical products portfolio.
Additional information on EMSURE® Inorganics and Solvents can be found under the "More Documents" section of the product details page for 1.01207: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/101207#product-documentation