Fortfahren mit
S4172
Ammoniumnatriumphosphat, zweibasisch Tetrahydrat
BioXtra, ≥99%
Synonym(e):
sec-Natriumammoniumphosphat, Ammoniumnatriumhydrogenphosphat, Natriumammoniumhydrogenphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaNH4HPO4 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.07
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
BioPerformance Certified
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified
product line
BioXtra
assay
≥99%
impurities
≤0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%, Al: ≤0.0005%
SMILES string
[NH4+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3N.Na.H3O4P.4H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;/h1H3;;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q;+1;;;;;/p-1
InChI key
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S95067166271663
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
98.0-101.0% (dried substance)
assay
98.5-102.5%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: ~35.8 g/L at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
cation traces
Ca: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Al: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)