Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 95,70 | |
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 255,00 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 638,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (iodometric), 99.8-100.3% dry basis
form
crystals
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
270 °C (decomposes)
density
3.87 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2900 kg/m3
anion traces
other halogens (as Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Mn: ≤0.0001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[I](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Application
- Use of a thermal lens microscope in integrated catecholamine determination on a microchip: In dieser Studie wurde Natriummetaperiodat zur Bestimmung von Katecholaminen mithilfe eines Mikrochips verwendet, was seine Anwendung in modernen Analyseverfahren zeigt (Sorouraddin et al., 2001).
- Ultrastructural staining with sodium metaperiodate and sodium borohydride:: In dieser Forschungsarbeit wird Natriummetaperiodat zur ultrastrukturellen Färbung verwendet, um Visualisierungstechniken in der Histochemie zu verbessern (Lobo et al., 2002).
- Dextran functionalized surfaces via reductive amination: morphology, wetting, and adhesion: Natriummetaperiodat wurde zur Funktionalisierung von Dextran-Oberflächen verwendet, wodurch die Eigenschaften von Biomaterialien für verschiedene Anwendungen verbessert wurden (Miksa et al., 2006).
- Assay of labile estrogen o-quinones, potent carcinogenic molecular species, by high performance liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry with phenazine derivatization: In dieser Studie wurde Natriummetaperiodat beim Test labiler Östrogen-o-Chinone verwendet, um die Verfahren der analytischen Chemie für den Nachweis karzinogener Verbindungen zu verbessern (Yamashita et al., 2010).
- One-step immobilization of antibodies for α-1-fetoprotein immunosensor based on dialdehyde cellulose/ionic liquid composite: Natriummetaperiodat war der Schlüssel bei der einstufigen Immobilisierung von Antikörpern auf einem Verbundstoff aus Dialdehydzellulose/ionischer Flüssigkeit und hat die Immunsensor-Technologie für den Nachweis von α-1-Fetoprotein vorangetrieben (Sten et al., 2015).
Analysis Note
Assay (aus Trockensubstanz): 99,8 – 100,3 %
Identität: entspricht
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
andere Halogene (als Cl): ≤ 0,01 %
Mn (Mangan): ≤ 0,0001 %
Entspricht ACS
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form crystals | form crystalline powder | form - |
| assay ≥99.0% (iodometric), 99.8-100.3% dry basis | assay ≥99.5% (RT) | assay ≥99.8%, 99.8-100.3% dry basis (ACS specification) | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade - | grade ACS reagent | grade - |
| pH 5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 3.5-5.5 (25 °C, 0.5 M in H2O) | pH 3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L) | pH 5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O) |
| density 3.87 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriummetaperiodat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1065970250 | 04022536079844 |
| 1065971000 | 04022536079851 |
| 1065970050 | 04022536079837 |