Merck
311448
Sigma-Aldrich
Natriumperiodat
ACS reagent, ≥99.8%
Synonym(e):
Natrium-(Meta-)Periodat
About This Item
Lineare Formel:
NaIO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.89
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.8%
99.8-100.3% dry basis (ACS specification)
Form
crystalline powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verunreinigungen
≤0.02% other halogens (as Cl)
pH-Wert
3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
300 °C (dec.) (lit.)
Kationenspuren
Mn: ≤3 ppm
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natrium-Periodat ist ein anorganisches Salz, das häufig als Oxidationsmittel für verschiedene organische Substrate und als Co-Oxidationsmittel in wenigen anderen Oxidationsreaktionen verwendet wird. Die Oxidation von Natriumperiodat findet in wässrigem Medium statt, aber für in Wasser unlösliche organische Substrate wird ein organisches Co-Lösungsmittel verwendet.
Anwendung
Natriumperiodat kann wie folgt als Oxidationsmittel verwendet werden:
  • Bei der selektiven Oxidation von Sulfiden zu Sulfoxiden.
  • Für die oxidative Spaltung verschiedener 1,2-Diole zu Aldehyden oder Ketonen.
  • Bei der Oxidation von Diaryl-, Dialkyl- und Aryl-Alkyl-Selenide zu den entsprechenden Selenoxiden.
  • Bei selektiven Alken-Epoxidierungs- und Alkan-Hydroxylierungs-Reaktionen.
  • Bei der selektiven Oxidation von aktivierter Cellulose zur Gewinnung von Dialdehydcellulose (DAC) durch Spaltung der Bindung zwischen C2 – C3 in der Glucoseeinheit.
  • Es kann auch als Iodierungsmittel für die Iodierung von Arenen und Halogenverbindungen verwendet werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis, 64-64 (1989)
Millicent Winner et al.
Cancer research, 68(18), 7253-7257 (2008-09-17)
Although chemokine and growth factor receptors are attractive and popular targets for cancer therapeutic intervention, structure-based targeting of the ligands themselves is generally not considered practical. New evidence indicates that a notable exception to this is macrophage migration inhibitory factor
Carrie E Brubaker et al.
Biomaterials, 31(3), 420-427 (2009-10-09)
There is significant need for effective medical adhesives that function reliably on wet tissue surfaces with minimal inflammatory insult. To address these performance characteristics, we have generated a synthetic adhesive biomaterial inspired by the protein glues of marine mussels. In-vivo
Leonhard Möckl et al.
Developmental cell, 50(1), 57-72 (2019-05-21)
The mammalian glycocalyx is a heavily glycosylated extramembrane compartment found on nearly every cell. Despite its relevance in both health and disease, studies of the glycocalyx remain hampered by a paucity of methods to spatially classify its components. We combine
Maria Molinos et al.
Biomacromolecules, 13(2), 517-527 (2012-02-01)
Dextrin, a glucose polymer with low molecular weight, was used to develop a fully resorbable hydrogel, without using chemical initiators. Dextrin was first oxidized (oDex) with sodium periodate and then cross-linked with adipic acid dihidrazide, a nontoxic cross-linking molecule. Furthermore
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is NaIO4 stable in water? Can it be stored as solution, or should it be prepared from powder each time before experiment?
    1 answer
    1. The solution stability of this material has not been determined. A conservative approach would be to prepare fresh with each use.