Fortfahren mit
1.06596
Natriumperiodat
extra pure
Synonym(e):
Natrium-(Meta-)Periodat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt
€ 548,00
25 kg
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt
€ 10.680,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaIO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.89
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 548,00
Voraussichtlich HEUTE zu versendenDetails
Packaging: HDPE bottle
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
769517S18781.06597
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L)
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
300 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
270 °C (decomposes)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumperiodat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
target_organs
thymus gland
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c