Fortfahren mit
1.06560
Natriumperborattetrahydrat
pure
Synonym(e):
Natriumperborattetrahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,40
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.180,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
BNaO3 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.86
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
234-390-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 36,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥96.0% (manganometric)
form
powder
potency
2567 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10 (20 °C, 15 g/L in H2O)
mp
60 °C (decomposition)
density
1.73 g/cm3
bulk density
800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤1.2%
cation traces
Fe: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.003%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[B-]1(OO[B-](OO1)(O)O)(O)O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B2H4O8.2Na.6H2O/c3-1(4)7-9-2(5,6)10-8-1;;;;;;;;/h3-6H;;;6*1H2/q-2;2*+1;;;;;;
InChI key
MCYPYXIRGFEFGL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (manganometrisch): ≥ 96,0 %
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,1 %
Sulfat (SO₄): ≤ 1,2 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,003 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
Other Notes
Ersetzt: 1.06560.9057
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.065961.08087S0251
assay
≥96.0% (manganometric)
assay
-
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
assay
≥99%
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤1.2%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
density
1.73 g/cm3
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumperborattetrahydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10486-00-7
CAS No.
10486-00-7
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106560100004022536078991
106560905004022536079011
Questions
  1. Regarding SODIUM PERBORATE TETRAHYDRATE do you provide GMP documentation
    1 answer
    1. This product is not GMP, it is a quality level 200. Products with a quality level 400 and above will have GMP documentation. Please view the MClarity document for more information on the classification of quality levels: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/323/519/M-Clarity_attributes_table_ms.pdf