Merck
1.08087
Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, Natriumkaliumtartrat, Seignette-Salz, Weinsäure Kalium-Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4KNaO6 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.22
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
206-156-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (alkalimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur., suitable for SM 4500 - NH3
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
70-80 °C
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.004%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.002%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals: ≤0.0005% ((ACS) )
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Application
Potassium sodium tartrate tetrahydrate can be used as a:
  • Reducing agent in the preparation of monodispersed gold nanoparticles.
  • Key component in the preparation of Fehling′s solution, which is used to distinguish between reducing and non-reducing sugars.
  • Chelating agent to prepare Co-Ni-P/Pd-Al2O3 catalyst through electroless deposition method.
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch): 99,0 - 102,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 7,0 - 8,5
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,004 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,002 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Other Notes
Ersetzt: PX1590; PX1590-1; PX1590-2; PX1590-5; PX1590-11;
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1