Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 97,80 |
Über diesen Artikel
autoignition temp.
410 °C
Quality Segment
potency
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
167-170 °C (lit.)
solubility
213 g/L
bulk density
400‑500 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Chlorid (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.01
Wasser: ≤ 0.5 %
Eignung für die Mikrobiologie: entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility 213 g/L | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F) | solubility 213 g/L |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. no temp limit |
| mp 167-170 °C (lit.) | mp 165-169 °C, 167-170 °C (lit.) | mp 167-170 °C (lit.) | mp 167-170 °C (lit.) |
| application(s) microbiology | application(s) microbiology | application(s) agriculture | application(s) - |
| bp 290-295 °C/4 hPa | bp - | bp - | bp 290-295 °C/4 hPa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Mannitol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1059820500 | 04022536070582 |