Fortfahren mit
1.09205
Modifizierte Trypton-Soja-Bouillon – dehydriertes Kulturmedium
GranuCult® prime, Novobiocin 20 mg/L, ISO 16654, granular, selective for Escherichia coli
Synonym(e):
TSB modifiziert, Trypton-Soja-Bouillon, modifiziert, mTSB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 266,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
FDA-BAM, ISO 16654
Ph:
7.1-7.5 (25 °C, 33 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli (O157:H7 ), selective for Escherichia coli (EHEC), urea-degrading bacteria
Application(s):
food and beverages
microbiology
pathogen testing
€ 266,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
FDA-BAM, ISO 16654
description
with Novobiocin (20 mg/L) acc. ISO 16654 GranuCult
sterility
non-sterile
form
granular
composition
Novobiocin, 20 mg/L
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C, 33 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
33 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli (O157:H7 ), selective for Escherichia coli (EHEC), urea-degrading bacteria
General description
Modifizierte Trypton-Soja-Bouillon mit Novobiocin wird für die Anreicherung von enterohämorrhagischen E. coli (EHEC) empfohlen. Die Nährstoffe in der modifizierten mTSB-Bouillon schaffen günstige Wachstumsbedingungen, während die Mischung von Gallensalzen Nr. 3 und Novobiocin das Wachstum von grampositiver Mikrobenflora unterdrückt.
Application
mTSB-Bouillon mit Novobiocin wird sowohl für die selektive Anreicherung von enterohämorrhagischen E. coli (EHEC) als auch für den Nachweis von E. coli Serotyp O157:H7 in Lebensmitteln verwendet.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7,2–7,6
Wachstumsprüfung gemäß der aktuellen Ausgabe des DIN EN ISO 11133.
Mischinokulum von E. coli und S. aureus
Zusätzlich Einzelkultur von S. aureus
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 700728 (WDCM 00014)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≥ 10.000
Wachstum (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)): >10 gelblich-braune Kolonien auf CT-SMAC-Agar
Wachstum (Escherichia coli ATCC 700728 (WDCM 00014)): >10 gelblich-braune Kolonien auf CT-SMAC-Agar
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): >10 pinke Kolonien auf CT-SMAC-Agar
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): vollständige Hemmung auf TSA
Inkubation:
mTSB-Bouillon: 18–24 Stunden bei 41,5 °C aerob
Nachweis auf CT-SMAC-Agar bzw. Trypton-Soja-Agar: 24 ± 3 Stunden bei 37 ± 1 °C aerob
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.46432T890708069
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
vitamins, nutraceuticals, and natural products
suitability
Escherichia coli (O157:H7 ), urea-degrading bacteria, selective for Escherichia coli (EHEC)
suitability
nonselective for
suitability
bacteria
suitability
selective for enterovirulent E. coli (EEC) O157:H7
form
granular
form
liquid
form
powder
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
agency
FDA-BAM, ISO 16654
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
agency
-
agency
according to ISO 16654:2001
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109205050004022536571973