Fortfahren mit
1.05560
TLC Kieselgel 60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 20 sheets, sheet L × W 5 cm × 7.5 cm, aluminum support
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 20 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
5 cm × 7.5 cm
sheet L × W
5 cm × 7.5 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
20 Aluminiumplatten 5 x 7,5 cm
RP-modifizierte Platten dienen als Pilotverfahren für die HPLC und sie ermöglichen die Auswahl verschiedener Lösungsmittelsysteme für spezielle Trennungen. Unsere RP-modifizierten Kieselgelschichten eignen sich ideal für viele schwierige Trennungen, die mit nicht modifiziertem Kieselgel nicht bewältigt werden können. Diese Schichten verwenden wässrige Lösungsmittelsysteme, um extrem unpolare Substanzen zu trennen und besonders polare, an Ionenpaar-Chromatografie adaptierbare Substanzen zu analysieren. Darüber’ hinaus sind RP-modifizierte Kieselgelschichten weniger von der atmosphärischen Luftfeuchtigkeit abhängig. Im Gegensatz zu unmodifiziertem Kieselgel zeigt sich bei RP-Phasen keine katalytische Aktivität. Dadurch sind diese Platten die beste Wahl für instabile Substanzen, die zur oxidativen Zersetzung neigen.
Analysis Note
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9,7–11,7 µm
Schichtdicke: 150–200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 30 µm
Chromatographischer Test:
A) Cholesterintest
hRf-Werte
- Cholesterin, Cholesterintest:
28–36
B) Steroidtest
- Methyltestosteron, Steroidtest: 16–26
- Reichstein S, Steroidtest: 30–40
- Hydrocortison, Steroidtest: 42–52
Typischer bestimmter Wert auf einer aktivierten Platte (120 °C, 15 min)
Eluent a) Aceton/Wasser (95/5 v/v)
Eluent b) Aceton/Wasser (60/40 v/v)
Other Notes
Ersetzt: 5560-4; 5560
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.055591.154231.15683
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
plate L × W
5 cm × 7.5 cm
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
20 cm × 10 cm
plate L × W
5 cm × 20 cm