Fortfahren mit
1.15423
TLC-Platten, Kieselgel 60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
DC-Kieselgelplatten RP-18 F₂₅₄s
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 840,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 840,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 50 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
50 Glasplatten 10 x 20 cm
RP-modifizierte Platten dienen als Pilotverfahren für die HPLC und sie ermöglichen die Auswahl verschiedener Lösungsmittelsysteme für spezielle Trennungen. Unsere RP-modifizierten Kieselgelschichten eignen sich ideal für viele schwierige Trennungen, die mit nicht modifiziertem Kieselgel nicht bewältigt werden können. Diese Schichten verwenden wässrige Lösungsmittelsysteme, um extrem unpolare Substanzen zu trennen und besonders polare, an Ionenpaar-Chromatografie adaptierbare Substanzen zu analysieren. Darüber hinaus sind RP-modifizierte Kieselgelschichten weniger von der atmosphärischen Luftfeuchtigkeit abhängig. Im Gegensatz zu unmodifiziertem Kieselgel zeigt sich bei RP-Phasen keine katalytische Aktivität. Dadurch sind diese Platten die beste Wahl für instabile Substanzen, die zur oxidativen Zersetzung neigen.
Application
DC-Glasplatten, Beschichtung: RP-18-modifiziertes Kieselgel mit Fluoreszenzindikator F254s. Die RP-18-modifizierten Kieselgelplatten für die Dünnschichtchromatografie sind 10x20 cm groß und werden in Packungen zu je 50 Stück geliefert.
Analysis Note
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
d 50 (Laserbeugung, Größenverteilung): 9,7–11,7 µm
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
Schichtdicke: 200–270 µm
Dickenschwankung je Platte: ≤ 35 µm
Chromatografischer Test:
A) Cholesterintest
hRf-Werte
– Cholesterin, Cholesterintest:
30–38
B) Steroidtest
– Methyltestosteron, Steroidtest: 21–31
– Reichstein S, Steroidtest: 50–60
– Hydrocortison, Steroidtest: 70–80
Typischer Wert gemessen auf einer aktivierten Platte (120 °C, 15 min)
Eluent a) Aceton/Wasser (95/5 v/v)
Eluent b) Acetonitril/Wasser (70/30 v/v)
Other Notes
Ersetzt: 15423-6; 15423
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.156831.156851.15389
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 50 plates
packaging
pkg of 50 plates
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 plates
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C