Fortfahren mit
1.05559
TLC-Aluminiumplatten, Kieselgel 60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 20 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonym(e):
RP-18-DC-Kieselgel-60-Aluminiumblätter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 475,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 475,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 20 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
20 Aluminiumplatten 20 x 20 cm
RP-modifizierte Platten dienen als Pilotverfahren für die HPLC und sie ermöglichen die Auswahl verschiedener Lösungsmittelsysteme für spezielle Trennungen.. Unsere RP-modfizierten Kieselgelschichten eignen sich ideal für viele schwierige Trennungen, die mit nicht modifiziertem Kieselgel nicht bewähltigt werden können. Diese Schichten verwenden wässrige Lösungsmittelsysteme, um extrem unpolare Substanzen zu trennen und besonders polare, an Ionenpaar-Chromatographie adaptierbare Substanzen zu analysieren. Darüber hinaus sind RP-modifzierte Kieselgelschichten weniger von der atmosphärischen Luftfeuchtigkeit abhängig. Im Gegensatz zu unmodifiziertem Kieselgel zeigt sich bei RP-Phasen keine katalytische Aktivität. Dadurch sind diese Platten die beste Wahl für instabile Substanzen, die zur oxidativen Zersetzung neigen.
Application
Aluminum-TLC-Platten, RP-18-modifiziert mit Kieselgelbeschichtung mit Fluoreszenzindikator F254s. Die RP-18-modifizierte Kieselgel-TLC-Platten werden in Größen von 20x20 cm in Packungen à 20 Stück für die Dünnschichtchromatographie geliefert.
Analysis Note
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9,7–11,7 µm
Schichtdicke: 160–200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 30 µm
Chromatographischer Test:
A) Cholesterintest
hRf-Werte
- Cholesterin, Cholesterintest:
32–39
B) Steroidtest
- Methyltestosteron, Steroidtest: 1–22
- Reichstein S, Steroidtest: 26–36
- Methyltestosteron, Steroidtest: 36–46
Typischer bestimmter Wert auf einer aktivierten Platte (120 °C, 15 min)
Eluent a) Aceton/ Wasser (95/5 v/v)
Eluent b) Aceton/ Wasser (60/40 v/v)
Other Notes
Ersetzt: 5559-7; 5559
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.055601.154231.15683
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
fluorescent indicator, binder Organic Polymer
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
5 cm × 7.5 cm
plate L × W
20 cm × 10 cm
plate L × W
5 cm × 20 cm
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
Verwandter Inhalt
Troubleshooting guide for thin-layer chromatography to enhance sample application, development, and visualization, and address common problems.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105559000104022536065915
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf