Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 432,00 |
5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.010,00 |
Über diesen Artikel
microbiology
Quality Segment
agency
APHA, FDA-BAM, ISO 22178, ISO 6888
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
pH
6.8 (37 °C, 58 g/L in H2O)
solubility
58 g/L
bulk density
570 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with Egg yolk tellurite emulsion (1.03785)
storage temp.
15-25°C
suitability
Staphylococcus spp.
General description
Application
Analysis Note
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6,6 - 7,0
Erstarrungsverhalten (2 h, 45 °C): flüssig
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Koloniezahl (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Koloniezahl (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Wiederfindung auf Testmedium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≥ 50 %
Wiederfindung auf Testmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≥ 50 %
Wachstum (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): kein Wachstum
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): kein Wachstum
Wachstum (Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159)): kein Limit
Wachstum (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): kein Limit
Wachstum (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): kein Limit
Wachstum (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): kein Limit
Kolonien (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): Schwarze oder graue Kolonien mit transparentem Hof
Kolonien (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): Schwarze oder graue Kolonien mit transparentem Hof
Kolonien (Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159)): Schwarze oder graue Kolonien ohne transparenten Hof
Kolonien (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): Schwarze oder graue Kolonien ohne transparenten Hof
Kolonien (Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159)): Schwarze oder graue Kolonien ohne transparenten Hof
Kolonien (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): Schwarze oder graue Kolonien ohne transparenten Hof
Inkubation:
24 ± 2 bis 48 ± 2 h bei 37 ± 1 °C aerob
E. coli 48 ± 2 h bei 37 ± 1 °C aerob
Eine Wiederfindung von 50 % entspricht einem Produktivitätswert von 0,5.
Die angegebenen Koloniezahlen ergeben sich aus der Summe einer Dreifach-Bestimmung.
Referenzmedium: CASO-Agar
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability Staphylococcus spp. | suitability selective for Staphylococcus spp. | suitability Clostridium spp. | suitability Pseudomonas spp. (spp.) |
| application(s) food and beverages | application(s) environmental | application(s) food and beverages | application(s) microbiology |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename ReadyPlate™ | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime |
| form granular | form gelatinous solid | form granular | form granular |
| agency APHA, ISO 22178, FDA-BAM, ISO 6888 | agency APHA, FDA-BAM, ISO 6888 | agency AOAC®, APHA, FDA-BAM, ISO 14189, according to ISO 15213 | agency EP, FDA-BAM, JP, USP |
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GranuCult® Baird-Parker-Agar (Basis)
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
hcodes
wgk
WGK 1