Fortfahren mit
1.05284
Cetrimid-Agar
GranuCult® prime, JP, USP, EP, FDA-BAM, granular, for Pseudomonas spp., pkg of 500 g
Synonym(e):
Pseudomonas selective agar, CETRIMIDE agar, Pseudomonas selective agar (base)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
EP, FDA-BAM, JP, USP
Ph:
7.0-7.4 (37 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Pseudomonas spp. (spp.)
Application(s):
microbiology
pharmaceutical
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP, FDA-BAM, JP, USP
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (37 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
45 g/L
bulk density
640 kg/m3
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Pseudomonas spp. (spp.)
General description
Cetrimid-Agar wird für die selektive Isolierung und Identifizierung von Pseudomonas aeruginosa empfohlen. Die Verwendung von Cetrimid (N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid) hemmt weitgehend das Wachstum der mikrobiellen Begleitflora und minimiert die Beeinträchtigung des Wachstums von P. aeruginosa. Dieses Medium hemmt nicht die Pigmenterzeugung von Pseudomonas aeruginosa.
Application
Cetrimid-Agar (bzw. Pseudomonas-Selektivagar) wird für die Isolierung und Differenzierung von Pseudomonas aeruginosa aus pharmazeutischen Produkten und verschiedenen anderen Materialien verwendet.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
22470708871.46768
suitability
Pseudomonas spp. (spp.)
suitability
selective for Pseudomonas aeruginosa
suitability
selective for Pseudomonas aeruginosa
suitability
Pseudomonas aeruginosa
agency
EP, JP, FDA-BAM, USP
agency
-
agency
-
agency
-
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
water monitoring, microbiology
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
ReadyPlate
form
granular
form
powder
form
powder
form
plate (ready-to-use)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cetrimid-Agar
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105284050404054839006159
105284050004022536062853