Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
1.3 hPa ( 795 °C)
Quality Level
description
EMPROVE® EVOLVE
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
solid
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1435 °C/1013 hPa
mp
730 °C
solubility
650 g/L
density
2.75 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
General description
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form solid | form powder | form powder or crystals (or Chunks) | form powder |
| solubility 650 g/L | solubility - | solubility - | solubility H2O: 1 M, clear, colorless |
| density 2.75 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| product line EMPROVE® EVOLVE | product line Redi-Dri™ | product line ReagentPlus® | product line BioXtra |
| bp 1435 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumbromid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1049009029 | 04022536946085 |
| 1049001000 | 04022536056722 |