In general, as the quality level increases the product is more subject to strigent controls. Please see the links below to review the specific of each quality level assignment:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/323/519/M-Clarity_attributes_table_ms.pdf
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program?srsltid=AfmBOoqbzDIx30eRR4FsYc4Jf_t1rkmXZ1HJA-kSUSZXhtdzdwemlh3l
Wichtige Dokumente
P9881
Kaliumbromid
ReagentPlus®, ≥99.0%
Größe auswählen
€ 37,10
Größe auswählen
About This Item
€ 37,10
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0%
Form
powder
pH-Wert
5-6 (25 °C, 119 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
734 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Good morning, what is the difference between the quality level 100 and 200?