Fortfahren mit
P0838
Kaliumbromid
greener alternative
BioXtra, ≥99.0%
Synonym(e):
Bromide salt of potassium, KBr
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,40
€ 57,30
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 232,00
€ 174,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.00
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050405
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Number:
231-830-3
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
€ 57,30
Listenpreis€ 76,40Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
product line
BioXtra
assay
≥99.0%
form
powder
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
mp
734 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.2%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.15%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
greener alternative category
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium bromide has been used in the sample preparation for fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR).[1] It has also been used as a supplement in Wilbrink Selective Davis (WSD) medium.
Kann zur Entfernung peripherer Membranproteine eingesetzt werden.
Biochem/physiol Actions
Potassium bromide (KBr) is used as an anticonvulsant and sedative. KBr is used for optical windows and prisms. KBr is transparent in the wide wavelength range from near ultraviolet to long wave infrared. It is employed in the sample preparation for infrared transmission spectra.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is an environmentally benign and has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6008960089P9881
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder or crystals (or Chunks)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Ba: ≤0.002%, Mg: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Na: ≤0.15%
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder or crystals (or Chunks)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Ba: ≤0.002%, Mg: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Na: ≤0.15%
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumbromid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)