Fortfahren mit
1.04718
Isooctan
for spectroscopy Uvasol®
Synonym(e):
2,2,4-Trimethylpentan, 2,2,4-Trimethylpentan, Isobutyltrimethylmethan, iso-Octan, Isooctan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 455,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.23
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
208-759-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1696876
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
98-99 °C (lit.)
Vapor pressure:
41 mmHg ( 21 °C)
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
41 mmHg ( 21 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
745 °F
potency
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
205 nm, ≥30%, 215 nm, ≥65%, 220 nm, ≥80%, 225 nm, ≥85%, 235 nm, ≥90%, 245 nm, ≥98%, 255 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
transition temp
flash point -12 °C
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 205 nm Amax: ≤0.52, λ: 215 nm Amax: ≤0.19, λ: 220 nm Amax: ≤0.10, λ: 225 nm Amax: ≤0.07, λ: 235 nm Amax: ≤0.05, λ: 245 nm Amax: ≤0.01, λ: 255 nm Amax: ≤0.004
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
General description
In der UV/VIS- und Infrarot-Spektroskopie können präzise Analyseergebnisse nur bei Verwendung hochreiner Lösungsmittel für die Probenvorbereitung erzielt werden. Die Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel sind speziell für die Spektroskopie und andere Anwendungen konzipiert, die Lösungsmittel von höchster spektraler Reinheit erfordern. Der Veredelungsprozess sorgt für mehr Sicherheit in der Anwendung und vermeidet fehlerhafte Interpretationen der Analyseergebnisse, die durch UV-, IR- und Fluoreszenzverunreinigungen verursacht werden können. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel bieten die beste UV-Durchlässigkeit. In allen Spezifikationen ist die Mindestdurchlässigkeit für 5 typische Wellenlängen angegeben.
Application
  • Characterization of Palm Fatty Acid Distillate, Diacylglycerol Regioisomers, and Esterification Products Using High-Performance Size Exclusion Chromatography.: In dieser Forschung wird Isooctan bei der Analyse von Palmfettsäuredestillaten und deren Derivaten verwendet, um seine Rolle bei der Verbesserung chromatographischer Techniken für die Lipidanalyse zu unterstreichen (Aryusuk et al., 2024).
  • Multivariate Optimization and Validation of a Modified QuEChERS Method for Determination of PAHs and PCBs in Grilled Meat by GC-MS.: Diese Studie befasst sich mit Isooctan bei der Extraktion und Analyse gefährlicher Verbindungen in Lebensmittelproben und demonstriert fortschrittliche Probenvorbereitungstechniken zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit (Ostadgholami et al., 2023).
  • Compatibility of cloud point extraction with gas chromatography: Matrix effects of Triton X-100 on GC-MS and GC-MS/MS analysis of organochlorine and organophosphorus pesticides.: Isooctan wird als kritische Komponente bei der Extraktion und chromatographischen Analyse von Umweltgiften hervorgehoben, wobei sein Nutzen bei der Reduzierung von Matrixinterferenzen aufgezeigt wird (Hristozova et al., 2024).
  • Characterization and Pilot-Scale Application of the ZMS-2 Serine Protease with Novel Properties for the Eco-friendly Leather Processing.: Dieser Artikel veranschaulicht im indirekten Zusammenhang die breitere Anwendbarkeit biochemischer Methoden in der Industrie, bei denen auf die Rolle von Isooctanen bei der Prozessoptimierung geschlossen werden kann (Khan et al., 2023).
  • Study of the diffusion properties of zeolite mixtures by combined gravimetric analysis, IR spectroscopy and inversion methods (IRIS).: In diesem Artikel wird die Verwendung von Isooctan zur Untersuchung der Transporteigenschaften von Zeolithen erörtert, was für katalytische und Trennprozesse in der Chemie wichtig ist (Ait Blal et al., 2023).
Features and Benefits
Sättigungskonzentration in der Luft: 239 g/m3 (20 °C)
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,8 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,0002 %
Wasser: ≤ 0,005 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Fluoreszenz (als Quinin bei 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluoreszenz (als Quinin bei 365 nm): ≤ 1,0 ppb
Durchlässigkeit (bei 205 nm): ≥ 30 %
Durchlässigkeit (bei 215 nm): ≥ 65 %
Durchlässigkeit (bei 220 nm): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (bei 225 nm): ≥ 85 %
Durchlässigkeit (bei 235 nm): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (bei 245 nm): ≥ 98 %
Durchlässigkeit (ab 255 nm): ≥ 99 %
Extinktion (bei 205 nm): ≤ 0,52
Extinktion (bei 215 nm): ≤ 0,19
Extinktion (bei 220 nm): ≤ 0,10
Extinktion (bei 225 nm): ≤ 0,07
Extinktion (bei 235 nm): ≤ 0,05
Extinktion (bei 245 nm): ≤ 0,01
Extinktion (ab 255 nm): ≤ 0,004
Erfüllt die Anforderungen von „Spektroskopie zur spezifischen Verwendung“ (Specific use spectroscopy) gemäß ACS und Reag. Ph Eur
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.047171.154401.04727
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
UV absorption
λ: 205 nm Amax: ≤0.52, λ: 220 nm Amax: ≤0.10, λ: 235 nm Amax: ≤0.05, λ: 255 nm Amax: ≤0.004, λ: 225 nm Amax: ≤0.07, λ: 215 nm Amax: ≤0.19, λ: 245 nm Amax: ≤0.01
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isooctan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup