Fortfahren mit
1.04617
Hydroxylammoniumsulfat
GR for analysis
Synonym(e):
Hydroxylammoniumsulfat, Hydroxylaminsulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 181,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HONH3)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.14
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
233-118-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
€ 181,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
potency
842 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
170 °C (decomposition)
solubility
587 g/L
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1100 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]O.[N+H3]O
InChI
1S/2H4NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
VGYYSIDKAKXZEE-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Gehalt: ≥ 99 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,00005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Hg (Quecksilber): ≤ 0,000001 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Sulfatasche (Rückstand bei Entzündung): ≤ 0,1 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.046191.046168.41034
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
587 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
170 °C (decomposition)
mp
154 °C
mp
154 °C
mp
118-122 °C
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
density
1.70 g/cm3 at 20.2 °C
density
1.70 g/cm3 at 20.2 °C
density
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104617050004022536053431