Merck
8.41034
Aminoacetonitrile sulfate
for synthesis
Synonym(e):
Aminoacetonitrile sulfate, Glycinonitrile sulphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
226-772-0
NACRES:
NA.22
Assay:
≥96.0% (acidimetric)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96.0% (acidimetric)
form
powder
mp
118-122 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.NCC#N.NCC#N
InChI
1S/2C2H4N2.H2O4S/c2*3-1-2-4;1-5(2,3)4/h2*1,3H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
NQHWLBZZBSYIPI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)