Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 216,00 | |
| 5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 799,00 | |
| 25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 6.000,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Hefeextrakt, suitable for microbiology, medium granules
biological source
yeast
Quality Level
form
medium granules
autoignition temp.
>200 °C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 25 kg, pkg of 5 kg, pkg of 500 g
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
410 g/L
density
0.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
490 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Features and Benefits
- Sicherer: Das Einatmen von toxischen und allergenen Substanzen ist signifikant verringert und führt zu weniger allergischen Reaktionen. Arbeitsgeräte und Umgebung werden weniger kontaminiert.
- Genau: Keine Komponententrennung und kein Verklumpen, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen, was ein einheitliches Produkt mit höherer Leistungsgenauigkeit gewährleistet
- Schnell: Rasches und gleichmäßiges Auflösen in Wasser
- Einfacher: Einfacheres Handhaben und Abwiegen aufgrund der besseren Rieseleigenschaften. Die Medien kleben nicht in der Flasche oder im Behälter fest.
- Zuverlässig: Homogene Verteilung der Inhaltsstoffe garantiert eine hohe Reproduzierbarkeit auch dann, wenn nur kleine Mengen an Medium verwendet werden.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form medium granules | form powder | form solid | form powder |
| application(s) microbiology | application(s) environmental | application(s) microbiology | application(s) food and beverages, microbiology |
| biological source yeast | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source yeast | biological source Saccharomyces cerevisiae |
| solubility 410 g/L | solubility H2O: 2%, clear, yellow | solubility 410 g/L | solubility H2O: 2%, clear, light yellow to brownish-yellow |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hefeextrakt
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c