Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106212
eCl@ss:
42040000
NACRES:
NA.85
EC Number:
232-387-9
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Hefeextrakt, suitable for microbiology
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥4.5% , total nitrogen (N), ≥10%
packaging
pkg of 25 kg, pkg of 5 kg, pkg of 500 g
ign. residue
≤15%
loss
≤8% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, light yellow to brownish-yellow
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
molds, yeasts
General description
Hefeextraktpulver wird aus ausgewählten Stämmen von Saccharomyces cerevisiae hergestellt. Es wird zur Verwendung in mikrobiellen Kulturmedien, bei der Fermentation und anderen biologischen Studien empfohlen. Hefeextrakt wird unter kontrollierten Bedingungen hergestellt, um seinen Vitamingehalt und andere Nährwerte wie Peptide, freie Aminosäuren, Nukleinsäuren, Mineralien, Spurenelemente und Phosphorverbindungen zu erhalten. Er ist reich an Vitaminen, insbesondere der B-Komplex, und wird oft verwendet, um diese Faktoren in Kulturmedien mit einer Konzentration von 0,3–0,5 % bereitzustellen.
Application
Hefeextrakt wird besonders in Medien für die Kultivierung von Mikroorganismen aus Milch oder anderen Milchprodukten und in Medien für den Nachweis und die Anreicherung von Pathogenen und Indikatororganismen eingesetzt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hefeextrakt
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?