Fortfahren mit
1.03590
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
redox indicator, ACS
Synonym(e):
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 326,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10NNaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.27
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
228-165-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 326,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, redox indicator ACS
grade
ACS reagent
Quality Level
form
solid
loss
≤5.0% loss on drying, 105°C
pH
5.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
200 °C
solubility
820 g/L
bulk density
160 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na].[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);
InChI key
VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Appearance of solution: conforms
Loss on Drying (105°C): ≤ 5.0 %
Suitability as redox indicator: conforms
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.002558.410368.41813
solubility
820 g/L
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
solubility
-
pH
5.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
5.9 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
pH
-
pH
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
mp
200 °C
mp
300 °C
mp
>300 °C
mp
265.3 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
103590001004022536043210