Fortfahren mit
1.03562
Dimethylsulfoxid-D6
deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonym(e):
Dimethylsulfoxid-d6, DMSO, deuteriert, DMSO-d6, Hexadeuterodimethylsulfoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CD3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.17
UNSPSC Code:
12142201
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
218-617-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1237248
eCl@ss:
39092001
Isotopic purity:
≥99.95 atom % D
Mass shift:
M+6
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
isotopic purity
≥99.95 atom % D
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
potency
14500 mg/kg LD50, oral (Rat), 40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.020% Water (HO + DO) (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C
transition temp
flash point 88 °C
density
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+6
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
General description
Ein breites Spektrum an deuterierten MagniSolv Lösungsmitteln mit äußerst niedrigem Wasserrestgehalt, ausgezeichneter chemischer Reinheit und der höchsten Isotopenanreicherung auf dem Markt kann selbst den höchsten Ansprüchen von Forschern genügen. Je nach Anwendung und Sensitivität des NMR-Spektrometers umfasst unser Angebot Lösungsmittel mit einem Deuterierungsgrad zwischen 98 % und 99,96 %. Bei allen wasserlöslichen deuterierten Standardprodukten wird der Wassergehalt sowohl gemäß Karl Fischer als auch NMR spezifiziert.
Application
Dimethylsulfoxid-D6-Deuterierungsgrad min. 99,95% für die NMR-Spektroskopie MagniSolv. CAS-Nr. 2206-27-1, chemische Formel (CD)SO.
Features and Benefits
Sättigungskonzentration in der Luft: 8,0 g/m3 (20 °C)
Analysis Note
Deuterierungsgrad: ≥ 99,95 %
Wasser (K. Fischer, HO + DO): ≤ 0,020 %
Leistungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Wasser (NMR, HO): ≤ 0,010 %
Other Notes
Schauen Sie sich ChemisTwin® an, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Lernen Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.035911.03424296147
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
isotopic purity
≥99.95 atom % D
isotopic purity
-
isotopic purity
-
isotopic purity
99.9 atom % D
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
20.2 °C
mp
20.2 °C
mp
20.2 °C
mp
20.2 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylsulfoxid-D6
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
190.4 °F
flash_point_c
88 °C