Wichtige Dokumente
296147
Dimethylsulfoxid-d6
99.9 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonym(e):
DMSO-d6, Hexadeuterodimethylsulfoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99.9 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Enthält
0.03 % (v/v) TMS
Expl.-Gr.
42 %
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0250% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20.2 °C (lit.)
Dichte
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Estimation of dissociation constants (pKa′s) of oximes from proton chemical shifts in dimethyl sulfoxide solution: In dieser Forschungsarbeit wird Dimethylsulfoxid-d₆ (DMSO-d₆) zur Bestimmung der pKa-Werte von Oximen verwendet, um seine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Genauigkeit der Protonen-NMR-Spektroskopie für chemische Analysen und Forschung in pharmazeutischen Kontexten aufzuzeigen (Kurtz AP, D′Silva TD, 1987).
- Protonenmagnetresonanzstudien zu Methylthiohydantoinen, Thiohydantoinen und Hydantoinen von Aminosäuren: DMSO-d₆ wird umfassend zur Untersuchung der Struktur und des Verhaltens verschiedener Hydantoin-Derivate in der Aminosäureforschung eingesetzt und erweist sich als unverzichtbar für das Verständnis von Proteinstrukturen und -funktionen, mit Auswirkungen für die akademische und pharmazeutische Industrie (Suzuki T, Tomioka T, Tuzimura K, 1977).
Empfohlene Produkte
Zubehör
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
190.4 °F
Flammpunkt (°C)
88 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
Die NMR-Spektroskopie ist eine analytische Methode zur Bestimmung der Molekularstruktur, chemischen Zusammensetzung und Reinheit. In der NMR wird die Energie detektiert, die aufgrund von Kernspinzuständen in Gegenwart eines starken Magnetfeldes absorbiert wird.