If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.03424
Dimethylsulfoxid-D6
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Synonym(e):
Dimethylsulfoxid-d6, Methylsulfoxid deuteriert, DMSO deuteriert, DMSO-d6, Hexadeuterodimethylsulfoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Wirksamkeit
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
42 %
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20.2 °C
Übergangstemp.
flash point 88 °C
Dichte
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Anwendung
- Computer modeling of adsorption on an activated charcoal surface: In dieser Studie werden Adsorptionsprozesse mithilfe von Computermodellen simuliert, wobei Dimethylsulfoxid-d₆ wahrscheinlich als Modelllösungsmittel verwendet wird, um die Wechselwirkungen auf molekularer Ebene zu analysieren (Wurster et al., 1994).
- Solvent effects on the conformation of cyclo(-D-Trp-D-Asp-Pro-D-Val-Leu-). An NMR spectroscopy and molecular modeling study: Untersucht, wie Lösungsmittel wie Dimethylsulfoxid-d₆ Peptidkonformationen beeinflussen und verbessert so unser Verständnis des Peptidverhaltens in verschiedenen chemischen Umgebungen (Gonnella et al., 1994).
- Role of the NH2-terminal domain of angiotensin II (ANG II) and [Sar1]angiotensin II on conformation and activity. NMR evidence for aromatic ring clustering and peptide backbone folding compared with [des-1,2,3]angiotensin II: Erläutert die strukturellen und funktionellen Aspekte von Angiotensin II mit Dimethylsulfoxid-d₆ als Lösungsmittel zur Erleichterung der NMR-Analyse und liefert Einblicke in Struktur-Aktivitäts-Beziehungen von Peptiden (Matsoukas et al., 1994).
- Cyclic lactam analogues of Ac-[Nle4]alpha-MSH4-11-NH2: Konzentriert sich auf zyklische Lactam-Analoga mit Dimethylsulfoxid-d₆ in NMR-Studien zur Untersuchung molekularer Konformationen und trägt so zur Forschung in der Peptidchemie bei (Sugg et al., 1988).
- NMR study of a lymphocyte differentiating thymic factor. An investigation of the Zn(II)-nonapeptide complexes (thymulin): Dimethylsulfoxid-d₆ wird in detaillierten NMR-Studien zur Untersuchung der Wechselwirkungen von Metall-Peptid-Komplexen verwendet, die für das Verständnis der bioaktiven Konformation und Funktion von Peptiden in der analytischen Biochemie wichtig sind (Cung et al., 1988).
Hinweis zur Analyse
Wasser (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0,030 %
Leistungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Wasser (NMR, H₂O): ≤ 0,020 %
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
190.4 °F
Flammpunkt (°C)
88 °C
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf