Fortfahren mit
B7535
BIS-TRIS
BioXtra, ≥98.0% (titration)
Synonym(e):
(2,2-Bis-hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis-(2-hydroxyethyl)-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, Bis-(2-hydroxyethyl)-amino-tris-(hydroxymethyl)-methan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,60
€ 62,70
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 228,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 964,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H19NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.24
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-237-7
Beilstein/REAXYS Number:
2205275
MDL number:
€ 62,70
Listenpreis€ 83,60Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98.0% (titration)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in H2O)
useful pH range
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optimierung der Exosomisolierung: Diese Forschungsarbeit zur Optimierung der Exosomisolierung betont den Nutzen von BIS-TRIS bei der Herstellung von Puffersystemen, welche die Genauigkeit der Exosomgröße und Morphologieanalyse verbessern, die für diagnostische Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind (Ishii et al., 2023).
Other Notes
Die BIS-TRIS-Spezifikationstabelle ermöglicht einen einfachen Vergleich der Spezifikationen verschiedener BIS-TRIS-Produkte.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B9754B4429RDD013
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥98.0%
assay
≥98.0%
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
Redi-Dri
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
pH
9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in water)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B7535-100G04061833441893
B7535-25G04061833441909
B7535-500G04061833441916