Fortfahren mit
B9754
BIS-TRIS
≥98.0% (titration)
BIS-TRIS
Synonym(e):
(2,2-Bis-hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis-(2-hydroxyethyl)-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, Bis-(2-hydroxyethyl)-amino-tris-(hydroxymethyl)-methan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H19NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.24
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-237-7
Beilstein/REAXYS Number:
2205275
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, electrophoresis: suitable
color
white
useful pH range
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
solubility
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
suitability
suitable for Western blot, suitable for column chromatography of proteins
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
General description
Bis-Tris-Methan, auch bekannt als BIS-TRIS oder BTM, ist ein zwitterionisches Puffermittel, das in der biochemischen und biologischen Forschung weit verbreitet ist. Es funktioniert wirksam in wässrigen Lösungen mit einem pH-Bereich von 5,8 bis 7,2 und weist minimale Verschiebungen in der Dissoziationskonstante auf. Darüber hinaus kann es als Ersatz für den hochtoxischen Puffer Cacodylat verwendet werden und ist auch für seine Komplexbildung mit verschiedenen Metallen bekannt.
Application
Bis-Tris wird wie folgt eingesetzt:
  • als Puffer für die Elektrophorese[1]
  • als Komponente des Transferpuffers für Western Blot[2]
Features and Benefits
  • Geeignet für die Forschung in den Bereichen der Biologie und Biochemie
  • Effektive Pufferung im pH-Bereich 5,8 bis 7,2 (25 °C) mit einem pKa-Wert von 6,5 (25 °C)
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B442939133514879
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥98.0%
assay
≥99% dry basis (titration)
assay
≥99.0% (NT)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
solid
form
powder
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
solubility
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
To measure glucose-6-phosphatase activity, the Taussky-Shorr method is used. This method is a spectrophotometric stop-rate determination assay that is measured at 660 nm.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B9754-1KG04061833443941
B9754-500G04061833443965
B9754-100G04061833443934
B9754-25G04061833443958
B9754-25KG04061832546629
B9754-5KG04061833443972
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review