Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 117,00 | |
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 436,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.02% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
270 nm, ≥25%, 275 nm, ≥60%, 290 nm, ≥80%, 300 nm, ≥90%, 330 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
density
0.944 g/mL (lit.)
UV absorption
λ: 270 nm Amax: ≤0.60, λ: 275 nm Amax: ≤0.22, λ: 290 nm Amax: ≤0.10, λ: 300 nm Amax: ≤0.05, λ: 330 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Abdampfrückstand: ≤ 0,0002 %
Wasser: ≤ 0,02 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Fluoreszenz (als Quinin bei 365 nm): ≤ 1,0 ppb
Durchlässigkeit (bei 270 nm): ≥ 25 %
Durchlässigkeit (bei 275 nm): ≥ 60 %
Durchlässigkeit (bei 290 nm): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (bei 300 nm): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (ab 330 nm): ≥ 98 %
Extinktion (bei 270 nm): ≤ 0,60
Extinktion (bei 275 nm): ≤ 0,22
Extinktion (bei 290 nm): ≤ 0,10
Extinktion (bei 300 nm): ≤ 0,05
Extinktion (ab 330 nm): ≤ 0,01
Erfüllt die Anforderungen von „Spektroskopie zur spezifischen Verwendung“ gemäß ACS
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) GC-HS: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.430 (lit.) | refractive index n20/D 1.430 (lit.) | refractive index n20/D 1.430 (lit.) | refractive index n20/D 1.430 (lit.) |
| UV absorption λ: 270 nm Amax: ≤0.60, λ: 290 nm Amax: ≤0.10, λ: 330 nm Amax: ≤0.01, λ: 275 nm Amax: ≤0.22, λ: 300 nm Amax: ≤0.05 | UV absorption - | UV absorption - | UV absorption - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
68-12-2
68-12-2