Fortfahren mit
1.00202
N,N-Dimethylformamid
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Synonym(e):
DMF, NSC 5356
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 217,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 406,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.09
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-679-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605365
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
GC-HS: suitable
Bp:
153 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
€ 156,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
according to Ph. Eur., according to USP
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
2-Methyl-2-butene as stabilizer
expl. lim.
15.2 %
technique(s)
GC-HS: suitable
impurities
≤0.05% Water
evapn. residue
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
density
0.944 g/mL (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv® hochreine Lösungsmittel für Dampfraum-Gaschromatografie (HS-GC) werden insbesondere für die Analyse von Lösungsmittel-Rückständen (RS) in Wirkstoffen, Hilfsmitteln und Arzneimittelprodukten gemäß ICH (International Council for Harmonizaton of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) Richtlinie Q3C “Verunreinigungen: Richtlinie für Lösungsmittel-Rückstände” spezifiziert.
Application
Lösungsmittel für viele hydrophobe, organische Verbindungen.
Features and Benefits
  • Hohe Zuverlässigkeit der Anwendungen aufgrund der an jeder hergestellten Charge durchgeführten Anwendungsprüfung
  • Anwendungsorientierte Qualität aufgrund der spezifizierten Konzentrationen von Lösungsmittel-Rückständen wie durch ICH definiert
  • Hochreines Lösungsmittel mit besonders geringen RS-Konzentrationen
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.109831.03053DX1730
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
technique(s)
GC-HS: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
vapor density
2.5 (vs air)
vapor density
2.5 (vs air)
vapor density
2.5 (vs air)
vapor density
2.5 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100202250004027269198060
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf