Fortfahren mit
1.03053
N,N-Dimethylformamid
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
DMF, NSC 5356
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt
€ 113,00
1 L
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt
€ 124,00
2.5 L
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt
€ 234,00
2.5 L
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt
€ 257,00
4 L
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt
€ 412,00
25 L
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt
€ 1.490,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.09
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.05
EC Index Number:
200-679-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605365
Assay:
≥99.8% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
153 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
€ 113,00
Voraussichtlich HEUTE zu versendenDetails
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.0005 meq/g Titrable acid, ≤0.003 meq/g Titrable base, ≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
solubility
soluble 1000 g/L
density
0.944 g/mL (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
cation traces
B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Anforderungen der ACS, des Reagenzienabschnitts der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Application
Lösungsmittel für viele hydrophobe, organische Verbindungen.
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DX17301.109831.00202
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
solubility
soluble 1000 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.003 meq/g Titrable base, ≤0.0005 meq/g Titrable acid, ≤0.1% Water
impurities
≤0.0005 meq/g Titrable acid, ≤0.003 meq/g Titrable base, ≤0.15% Water (H2O), ≤10 ppm Free amine (as dimethylamine)
impurities
-
impurities
≤0.05% Water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf