Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
9 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
230 nm, ≥75%, 240 nm, ≥90%, 260 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
kinematic viscosity
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
transition temp
flash point -18 °C
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Phytochemical Profiling and Biological Potential of Prunus dulcis Shell Extracts: In dieser Studie wird Cyclohexan für die Extraktion und Analyse von bioaktiven Verbindungen aus Mandelschalen verwendet, um seine Anwendung in der Naturproduktchemie und für Analysemethoden zu veranschaulichen. Die Studie unterstreicht die Wirksamkeit von Cyclohexan bei der Extraktion wertvoller Phytochemikalien für eine mögliche therapeutische und kommerzielle Anwendung (Ben Khadher T et al., 2023).
- Determining the Antibacterial Effect of Mentha Longifolia Essential Oil on Cariogenic Bacteria and Its Compounds: an in vitro Study: In dieser Studie wird Cyclohexan als Lösungsmittel eingesetzt, um ätherische Öle für antibakterielle Tests zu isolieren, und seine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Wirksamkeit natürlicher antimikrobieller Wirkstoffe unterstrichen. Die Studie leistet einen Beitrag zur Entwicklung von Cyclohexan-basierten Methoden zur Untersuchung und Anwendung von ätherischen Ölen in der Zahngesundheit (Shazdehahmadi F et al., 2023).
Preparation Note
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 2,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,01 %
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinität: ≤ 0,0002 meq/g
Durchlässigkeit (bei 230 nm): ≥ 75 %
Durchlässigkeit (bei 240 nm): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (ab 260 nm): ≥ 99 %
Filtriert durch 0,2-µm-Filter
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.9% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) GC/MS: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| autoignition temp. 500 °F | autoignition temp. 500 °F | autoignition temp. 500 °F | autoignition temp. 500 °F |
| vapor pressure 168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
hcodes
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-82-7
Artikel
Validated HPTLC method for mineral oil contamination in food, enabling quantification of paraffin oil in milk using HPTLC plates and TLC Explorer.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1028279030 | 04022536924755 |