Fortfahren mit
1.02817
Cyclohexan
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonym(e):
Cyclohexan, Hexahydrobenzol, Naphthen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
UNSPSC Code:
12191504
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
203-806-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1900225
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
80.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
9 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
kinematic viscosity
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
transition temp
flash point -18 °C
solubility
0.05 g/L
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv ECD und FID wurde speziell für die Gaschromatographie in Kombination mit ECD (Elektroneneinfangdetektoren) und FID (Flammenionisationsdetektoren) entwickelt. SupraSolv-Lösungsmittel bieten das größte spezifizierte Retentionszeitfenster, eine klare Basislinie und ein minimales Signal-Rausch-Verhältnis. Dadurch sind zuverlässige und reproduzierbare Analyseergebnisse möglich.
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.006671.02827CX2290
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
solubility
0.05 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
0.05 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
autoignition temp.
500 °F
autoignition temp.
500 °F
autoignition temp.
500 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-82-7
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)