Fortfahren mit
1.02822
Cyclohexan
for spectroscopy Uvasol®
Synonym(e):
Cyclohexan, Hexahydrobenzol, Hexamethylen, Naphthen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 432,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
UNSPSC Code:
12191504
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
203-806-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1900225
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
80.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
9 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
208 nm, ≥20%, 220 nm, ≥55%, 230 nm, ≥80%, 240 nm, ≥90%, 250 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
kinematic viscosity
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
transition temp
flash point -18 °C
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 208 nm Amax: ≤0.70, λ: 220 nm Amax: ≤0.26, λ: 230 nm Amax: ≤0.10, λ: 240 nm Amax: ≤0.05, λ: 250 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
General description
In der UV/VIS- und Infrarot-Spektroskopie können präzise Analyseergebnisse nur bei Verwendung hochreiner Lösungsmittel für die Probenvorbereitung erzielt werden. Die Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel sind speziell für die Spektroskopie und andere Anwendungen konzipiert, die Lösungsmittel von höchster spektraler Reinheit erfordern. Der Veredelungsprozess sorgt für mehr Sicherheit in der Anwendung und vermeidet fehlerhafte Interpretationen der Analyseergebnisse, die durch UV-, IR- und Fluoreszenzverunreinigungen verursacht werden können. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel bieten die beste UV-Durchlässigkeit. In allen Spezifikationen ist die Mindestdurchlässigkeit für 5 typische Wellenlängen angegeben.
Application
  • Synthesis and Characterization of Graft Copolymers with Poly(ε-caprolactone) Side Chain Using Hydroxylated Poly(β-myrcene-co-α-methyl styrene): In diesem Artikel werden die Synthese und Charakterisierung neuartiger Pfropfcopolymere, zu denen auch Cyclohexan-Derivate gehören, für den möglichen Einsatz in Arzneimittelverabreichungssystemen beschrieben. Dabei werden die thermische und chemische Stabilität gezeigt, die für pharmazeutische Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist (Li T et al., 2024).
  • Direct Extraction and Determination of Free Nicotine in Cigarette Smoke: Diese Studie stellt eine Methode zur direkten Extraktion und quantitativen Analyse von Nikotin in Zigarettenrauch unter Verwendung von Cyclohexan als Lösungsmittel dar und unterstreicht seine Effizienz und Sicherheit in der analytischen Chemie (Li L et al., 2024).
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,9 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,0002 %
Wasser: ≤ 0,005 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Fluoreszenz (als Quinin bei 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluoreszenz (als Quinin bei 365 nm): ≤ 1,0 ppb
Durchlässigkeit (bei 208 nm): ≥ 20 %
Durchlässigkeit (bei 220 nm): ≥ 55 %
Durchlässigkeit (bei 230 nm): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (bei 240 nm): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (ab 250 nm): ≥ 98 %
Extinktion (bei 208 nm): ≤ 0,70
Extinktion (bei 220 nm): ≤ 0,26
Extinktion (bei 230 nm): ≤ 0,10
Extinktion (bei 240 nm): ≤ 0,05
Extinktion (ab 250 nm): ≤ 0,01
Erfüllt die Anforderungen der „Specific Use Spectroscopy“ gemäß ACS und Reag. Ph Eur
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.028171.006671.09666
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
4-7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
vapor density
2.9 (vs air)
vapor density
2.9 (vs air)
vapor density
2.9 (vs air)
vapor density
2.9 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-82-7
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover the K270 method for analyzing olive oil quality as per EEC Regulation 2568/91. Access detailed protocols and ensure compliance with standards.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102822050004022536037097
102822250004022536037110