1.09666
Cyclohexan
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Cyclohexan, Hexahydrobenzol, Hexamethylen, Naphthen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
9 %
Verunreinigungen
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.01% Ethanol (GC)
≤0.01% Water
≤0.05% Aromatics (as benzene)
≤0.05% Cyclohexene (GC)
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
clearAPHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
Kinematische Viskosität
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-7 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -18 °C
Löslichkeit
0.05 g/L
Dichte
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES String
C1CCCCC1
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChIKey
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Aussehen: klar
Farbe: ≤ 10 Hazen
Schmelzpunkt: ≥ 6,0 °C
Dichte (d 20 °C/20 °C): 0,779 - 0,781 C
Siedepunkt: 80 - 81 °C
Acidität: ≤ 0.0003 meq/g
Aromate (als Benzol): ≤ 0,05 %
Cyclohexen (GC): ≤ 0,05 %
Ethanol (GC): ≤ 0,01 %
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Al (Aluminium): ≤ 0,00005 %
B (Bor): ≤ 0,000002 %
Ba (Barium): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0,000002 %
Cr (Chrom): ≤ 0,000002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,000002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,00001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0,000002 %
Pb (Blei): ≤ 0,00001 %
Sn (Zinn): ≤ 0,00001 %
Zn (Zink): ≤ 0,00001 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,01 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.