Merck
CX2290
Supelco
Cyclohexan
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Hexahydrobenzene, Cyclohexane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
Beilstein:
1900225
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191504
EG-Index-Nummer:
203-806-2
Assay:
≥99% (GC)
bp:
80.7 °C (lit.)
Dampfdruck:
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Agentur
meets USP/NF
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.02% Water (H2O)
Abdampfrückstand
≤0.002%
Farbe
clearAPHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-7 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -18 °C
Löslichkeit
0.05 g/L
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChIKey
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Hinweis zur Analyse
Appearance: Clear
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Water (H2O): 0.02% max
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)