If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 63,10 | |
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 66,30 |
Über diesen Artikel
Produktname
Kupfersulfatlösung, c(CuSO4)=0.1 mol/l, Titripur®
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
4.2 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/m3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Self-organized tubular structures as platforms for quantum dots.: Diese Studie untersucht die Bildung selbstorganisierter röhrenförmiger Strukturen, die möglicherweise als Plattformen für Quantenpunkte dienen können. Diese Strukturen werden mithilfe von Kupfersulfatlösungen in einer elektrochemischen Umgebung gebildet, was die Vielseitigkeit und Nützlichkeit von Kupfersulfat in analytischen Chemieanwendungen wie der Quantenpunkttechnologie unterstreicht (Makki R et al., 2014).
- Extended space charge in concentration polarization.: Die Forschung befasst sich mit dem Phänomen der ausgedehnten Raumladung im Kontext der Konzentrationspolarisation, einem kritischen Aspekt in der Elektrochemie und Kolloidwissenschaft. Es werden Kupfersulfatlösungen verwendet, um die elektrochemischen Eigenschaften und Dynamiken unter verschiedenen Bedingungen zu untersuchen und Einblicke in das Materialverhalten im Mikromaßstab zu liefern (Rubinstein I et al., 2010).
Features and Benefits
Diese volumetrische Lösung wurde von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 analysiert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 zur Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle – German National Accreditation Body) akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter: www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Analysis Note
Stoffmengenkonzentration 0,0995–0,1005 mol/L
Messunsicherheit ± 0,0003 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird durch volumetrische Titration bestimmt und bezieht sich auf 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung wird mit standardisierter Titriplex-III-Lösung (Artikelnummer 1.08431) bestimmt. Die Titriplex-III-Lösung ist standardisiert und rückführbar auf ein Primärstandard-Referenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 682 Zink) anhand des volumetrischen Standards Zink (Artikelnummer 1.02409). Es handelt sich um gemäß ISO 17034 zertifiziertes Referenzmaterial, das vom akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 analysiert wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Redox Reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line - | product line Titripur® | product line Titrisol® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| density 1.02 g/m3 at 20 °C | density - | density 1.02 g/m3 at 20 °C | density 1.16 g/cm3 at 20 °C |
| pH 4.2 (20 °C in H2O) | pH 4 | pH 4.8 (20 °C in H2O) | pH 2.2 (20 °C in H2O) |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1027841000 | 04022536036670 |
| 1027841003 | 04054839018374 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf